Learn More
Acide chlorhydrique, 5%, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| Aspect | Incolore |
| pH | < 1 |
| Composition | Solution d’acide chlorhydrique à 5 % en poids |
| Concentration | 51 g HCl/l H2O |
| Densité | 1,02 g/ml |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid 5 weight % solution
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid