Learn More
Acide chlorhydrique 6 M selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
Description
- Norme de référence de la pharmacopée européenne (EP), matériel de référence de la pharmacopée européenne (EP)
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Certifié conforme à une spécification de ± 0,2 %.
- Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 Reagecon (réf. INAB : 264T
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points finaux par détection comme détaillé dans plusieurs monographies EP.
- Traçabilité NIST.
Spécification
Spécification
| Concentration | 6 M |
| Conditionnement | Flacon en PEHD GL45 |
| Quantité | 5 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDROCHLORIC ACID 10% w/v
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid 37%