Learn More
Acide chlorhydrique, 99,999999 % (pureté du métal), 33 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341588
Click to view available options
Quantité:
25 ml
250 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
250mL
25mL
Code produit. 11341588
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010990.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
L’acide chlorhydrique est utilisé dans les réactions de synthèse chimique pour produire du chlorure de vinyle, des engrais, des colorants, des pigments et des ingrédients pharmaceutiques. Il est également utilisé dans la régénération du catalyseur, la fabrication du caoutchouc, l’électroplastie, la fabrication de semi-conducteurs, le tannage du cuir et le traitement des semences de coton. Il est utilisé dans la fabrication du chlorure de polyvinyle (PVC). En outre, il est utilisé pour la régénération des échangeurs d’ions et dans l’industrie du tannage pour le traitement des cuirs.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 81,5°C à 110°C
Concentration ≤ 33%
Densité 1,19 g/ml
Odeur Âcre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 ml
Forme physique Liquid, Double Distilled In Quartz
Numéro UN UN1789
Merck Index 14,4780
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36.46
Pourcentage de pureté 99.999999%