Learn More
Acide chlorhydrique, pour analyse, fumage, 37 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid |
| Point de fusion | -35,0°C |
| Point d’ébullition | 57,0°C |
| Densité | 1,1800 g/ml |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 2 ppm max. |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Substances réductrices | (SO2) Test réussi |
| Gravité spécifique | 1,18 |
| Quantité | 500ml |
| Viscosité | 1,9 mPa.s (15°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid