Learn More
Acide chlorhydrique, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10331661 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
:
1 L
Code produit. 10331661
Marque: JT Baker 7038.1000
Réactif de laboratoire
Spécification
CAS 7647-01-0
Concentration 0,1 mol/L (0,1 N)
Densité 1,004 g/cm³ (25°C)
Métaux lourds (sous forme de Pb) Max. 0,5 ppm
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.