Learn More
Concentrat d’acide chlorhydrique, pour 1 L de solution étalon, HCl 0,5 M (0,5 N), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pièce.
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid concentrate |
| Conditionnement | Ampoule |
| Tension de vapeur | 190 mmHg (25°C) |
| Quantité | 1 pièce. |
| Numéro UN | UN1789 |
| Nom IUPAC | Chlorane |
| Poids de la formule | 36.46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid concentrate
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid