Learn More
Acide chlorhydrique, qualité environnementale, 34-37,5 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11470181
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
Code produit. 11470181
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038743.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Distillation simple sous-bouillante en quartz
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Aspect Colorless liquid
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom Single sub-boiling quartz distillation
Densité 1.19g/cm3
Odeur Pungent
Plage de pourcentage du dosage 34-37.5%
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46
Qualité Environnement