Learn More
Acide chlorhydrique, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fumage ≥37 %, APHA : ≤10, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7071978 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
2.5 l
30kg
4 x 2,5 L
6 x 1 L
235 kg
72 x 2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
235kg
30kg
4 pièces
6 pièces
72 pièces
Code produit. 15633100
Marque: Honeywell-Fluka 307211LGL
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR., fumant, ≥ 37 %, APHA : ≤ 10
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densité 1,2 g/ml à 25°C
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après l’allumage ≤0,0005 % (sous forme de SO4)
Tension de vapeur 3,23 psi (21,1°C), 7,93 psi (37,7°C)
Quantité 1 L
Numéro UN 1789
Beilstein 1098214
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36.46g/mol
Pourcentage de pureté ≥37%
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.