Learn More
Acide chlorhydrique R1, pH de qualité Eur, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11464689 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 11464689
Marque: Reagecon 1043501
Réactifs comme décrit au chapitre 4 (4.1.1) de la pharmacopée européenne
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Acide chlorhydrique R1
Spécification
Conditionnement 1 L
Quantité 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • hydrochloric acid r1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P360-Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..