Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,02 M (0,02 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit. 10733991 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10733991
Marque: Fisher Chemical J/4360/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
pH 2
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 14 et 20
Quantité 1 L
Forme physique Liquide