Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 0,1 M, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
2L
4 pièces
4L
500mL
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrochloric Acid Solution |
| Concentration | 0,1 M |
| Densité | 1 g/ml à 25 °C |
| Tension de vapeur | 190 mmHg (25°C) |
| Quantité | 2 L |
| Numéro UN | 1789 |
| Nom IUPAC | Chlorane |
| Poids de la formule | 36.46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid