Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 1,0 M, Honeywell Fluka™
Code produit. 15653530 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
3 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
6 x 1 L
Conditionnement:
2L
3L
4 pièces
500mL
6 pièces
Code produit. 15653530
Marque: Honeywell-Fluka 318949500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Volumétrique, 1,0 M HCl (1,0 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid Solution
Concentration 1.0M
Densité 1.017g/mL at 25°C
Tension de vapeur 190mmHg (25°C)
Quantité 500 mL
Numéro UN 1789
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid