Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 5 M, pure, réactif de paillasse, Fisher Chemical
Code produit. 10695872 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
Code produit. 10695872
Marque: Fisher Chemical J/4270/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
pH lt; 1
Couleur Incolore à jaune
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 2,5 L
Forme physique Liquide
Nom IUPAC Chlorane