Learn More
Hydrochloric Acid Solution, Volumetric, 0.1M HCl (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7120471 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
10L
1L
Code produit. 15677510
Marque: Honeywell-Fluka 940151L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid solution
pH Acidic
Couleur Incolore
Note relative au nom Volumetric, 0.1M HCl (0.1N)
Point d’ébullition 100°C
Densité 1g/cm3 at 20°C
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 190mmHg (25°C)
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1789
Poids de la formule 36.46g/mol