Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, 1 M HCl (1N), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15676840 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
1L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15676840
Brand: Honeywell-Fluka 717631L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Volumétrique, 1 M HCl (1N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Solution d’acide chlorhydrique
pH ∽1,0
Couleur Incolore
Note relative au nom Volumétrique, 1M HCl (1N)
CAS 7647-01-0
Point de fusion <0°C
Point d’ébullition >100°C à 1 013 hPa
Densité ∽1,010 g/cm3 à 20°C
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numéro UN UN1789
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI ChEBI : 17883
Poids de la formule 36,46 g/mol
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid solution
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid