Learn More
Hydrochloric Acid Solution, Volumetric, 4M HCl in H2O (4N), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15606870 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
Code produit. 15606870
Marque: Honeywell-Fluka 719261L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid solution
pH >0.1 (at 20°C)
Couleur Incolore
Note relative au nom Volumetric, 4M HCl in H2O (4N)
CAS 7647-01-0
Densité ∽1.072g/cu.cm at 20°C
Odeur Stinging
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 190mmHg (25°C)
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numéro UN UN1789
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité Completely miscible in water
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol