Learn More
Acide fluorhydrique, 99,99 % (base des métaux) 40 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048597
Click to view available options
Quantité:
25 ml
250 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
250mL
25mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11311588
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010989.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Hydrofluoric acid is used in the glass etching, electronic and chemical industries. Hydrogen fluoride is mainly used in the production of organofluorine compounds, aluminum and chlorofluorocarbons. Hydrogen fluoride is also used for separating uranium isotopes, as a catalyst in the petroleum industry, and in stainless steel pickling. Hydrofluoric acid is used as a pickling agent and used in the semiconductor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-39-3
Formule moléculaire FH
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
Numéro MDL MFCD00011346
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228
Nom IUPAC Fluorure d’hydrogène
SMILES F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrofluoric acid
Couleur Incolore
Point d’ébullition 112°C
Densité 1,16 g/ml
Odeur Acrid
Sensibilité Hygroscopique
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux) 40 % min
Quantité 25 ml
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1790
Merck Index 14,4790
Informations sur la solubilité Strongly miscible with water and alcohol. Slightly miscible with ether and miscible with many organic solvents.
Poids de la formule 20.01
Pourcentage de pureté 99.99%