Learn More
Chlorure d’hydrogène, 1M dans l’éther diéthylique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11496220
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11496220
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27125.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
In chemical industry production of inorganic salts, Production of vinyl chloride from acetylene, alkyl chlorides from olefins, dyes, artificial silk, pigment, s, pharmaceutical hydrochloride, As catalyst and solvent in organic syntheses, Alcohol chlorination reagent, Nitration reaction, Manufacture of phosphoric acid and in the production of ammonium chloride, Neutralization of basic systems, Cleaning agents. Hydrolyzing of starch and proteins in the preparation of various food products. The hydrogen chloride gas is mainly used for EDC and vinyl chloride monomer (VCM) production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Numéro UN UN2924
Concentration 1M in diethyl ether
Densité 0.731
Informations sur la solubilité Fully misicible in water.
Poids de la formule 36.46
Indice de réfraction 1.3535
Quantité 100 mL
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Sensibilité Air and light sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen chloride, 1M in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl ether, Hydrogen chloride