Learn More
Hydrogen Chloride Solution, 2M in Diethyl Ether, Honeywell™
Code produit. 15675560 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Glass Bottle
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 15675560
Marque: Honeywell-Fluka 455180100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen chloride solution
Couleur Colorless
Point d’ébullition 34.6°C
Numéro UN UN2924
Densité 0.747g/mL at 25°C
Poids de la formule 36.46g/mol
Conditionnement Glass Bottle
Quantité 100 mL
Point d’éclair −34°C (−29.2°F)
Forme physique Liquide