missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Peroxyde d’hydrogène, 29 à 33 %, AR™, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
Spécification
Spécification
| CAS | 7722-84-1 |
| Formule moléculaire | H2O2 |
| Clé InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OO |
| Nom IUPAC | Peroxol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 34.01 |
| Quantité | 2.5 L |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu