Learn More
Hydrate de tétrachloroaurate d’hydrogène, 99,999 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10546240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 10546240
Marque: Thermo Scientific Acros 437170010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27988-77-8
Formule moléculaire AuCl4H
Poids moléculaire (g/mol) 339.77
Numéro MDL MFCD00149903
Clé InChI RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Synonyme chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate
Nom IUPAC hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau hydrogen tetrachloroaurate hydrate
Point de fusion 30.0°C
Couleur Jaune à orange
Forme physique Crystals
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 49 to 51% (Au)
Formule linéaire HAuCl4·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 339.78
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.