Learn More
Trihydrate d‘acide tétrachloroaurique(III), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Trihydrate d’acide tétrachloroaurique(III), > -49,0 % (Au), HAuCl4.3H2O, numéro CAS-16961-25-4, trihydrate d’acide trichloride d’or, trihydrate d’acide chloroaurique, 1 g, orange, 393,83, réactif ACS, mention d’avertissement GHS :danger
176.00€ - 2955.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16961-25-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HAuCl4·3H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 393.83 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10462971
|
Thermo Scientific Acros
411070010 |
1 g | Bouteille en verre |
176.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10669273
|
Thermo Scientific Acros
411070050 |
5 g | Flacon en verre |
689.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964351
|
Thermo Scientific Acros
411070250 |
25 g | Flacon en verre |
2955.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16961-25-4 | |
HAuCl4·3H2O | |
393.83 |
Spécification
Tetrachloroauric(III) Acid Trihydrate | |
Orange | |
HAuCl4·3H2O | |
15,212 | |
Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
393.83 | |
Réactif ACS |
16961-25-4 | |
Solide | |
HAuCl4·3H2O | |
Chloroauric Acid Trihydrate, Gold trichloride Acid Trihydrate | |
393.83 | |
≥49.0% (Au) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS : danger
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.