Learn More
Fisherbrand™ Densimètre
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Densimètre incassable en polycarbonate PC• La transparence du verre
• La robustesse du plastique
• Idéal pour environnement difficile ou mesure sur le terrain, supporte les chocs sans risque de casse
• Gradué en masse volumique pour liquide plus dense que l'eau
• Longueur 300mm
• Température de référence 15,6°C
• Densimètre PC, NaCl
• 0 à 26,5% div. 0,5%
Spécification
1Each | |
300 mm | |
Ideal for harsh environment or field measurement, endure shocks without risk of breakage |
Hydrometer | |
0 to 26.5% NaCl Saturation | |
0 to 26.5% NaCl Saturation |