Learn More
Fisherbrand™ Densimètre
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Densimètre standard en verre• Densimètre verre, lest au plomb, pour usage général (laboratoire, enseignement, industrie)
• Mesure la densité d'un fluide en plongeant le densimètre, propre et sec, dans une éprouvette remplie de fluide
• La lecture s'effectue sous le ménisque après immobilisation totale du densimètre
• Attention: la densité d'un fluide varie avec la température
• Pour une mesure précise, la température du fluide doit être égale à la température de référence
• Dans le cas contraire, utiliser une table de correction spécifique au fluide
• Densimètre divisions 1 g/l, long 300mm
• Densimètre
Spécification
1Each | |
300 mm | |
For general use (laboratory, education, industry) | |
795 to 910 g/L |