Learn More
Fisherbrand™ Densimètre
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11752033
  • 18.66€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
Densimètre standard en verre
• Densimètre verre, lest au plomb, pour usage général (laboratoire, enseignement, industrie)
• Mesure la densité d'un fluide en plongeant le densimètre, propre et sec, dans une éprouvette remplie de fluide
• La lecture s'effectue sous le ménisque après immobilisation totale du densimètre
• Attention: la densité d'un fluide varie avec la température
• Pour une mesure précise, la température du fluide doit être égale à la température de référence
• Dans le cas contraire, utiliser une table de correction spécifique au fluide
• Densimètre divisions 1 g/l, long 300mm
• Densimètre
Spécification
Spécification
1Each
300 mm
895 to 1000 g/L
Hydrometer
For general use (laboratory, education, industry)