Learn More
Fisherbrand™ Densimètre
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.06400kg
Code produit. 11761314
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Densimètre incassable en polycarbonate PC
• La transparence du verre
• La robustesse du plastique
• Idéal pour environnement difficile ou mesure sur le terrain, supporte les chocs sans risque de casse
• Gradué en masse volumique pour liquide plus dense que l'eau
• Longueur 300mm
• Température de référence 15,6°C
• Densimètre PC, division 2 g/l
• 1400 à 1620
Spécification
Spécification
1Each
300 mm
Ideal for harsh environment or field measurement, endure shocks without risk of breakage
1400 to 1620 g/L