Learn More
Gilson™ Filtre à membrane hydrophobe
Marque: Gilson™ F1077416
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Ce filtre à membrane hydrophobe non stérile (diamètre 60 mm, 0,45 μm) est destiné à être utilisé avec la Station d’aspiration sécurisée Gilson.
Spécification
Filtre à membrane hydrophobe | |
Station d’aspiration sécurisée Gilson™ |