Learn More
acide hydroquinonesulfonique potassium sel, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
It is employed in the synthesis and properties of sulfonated polyarylene ether nitrile copolymers for PEM with high thermal stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse et les propriétés des copolymères de nitrile d’éther de polyarylène sulfonés pour le PEM avec une haute stabilité thermique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé dans la synthèse et les propriétés des copolymères de nitrile d’éther de polyarylène sulfonés pour le PEM avec une haute stabilité thermique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydroquinonesulfonic acid potassium salt |
Point de fusion | ∽251°C (decomposition) |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 5187027 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 228.27 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |