Learn More
Hydroxylamine Hydrochloride, ReagentPlus™, Honeywell
Code produit. 15671520 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
100g
1kg
3kg
500g
Code produit. 15671520
Marque: Honeywell Research Chemicals 159417100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC hydroxylamine hydrochloride
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine Hydrochloride
Quantité 100 g
Formule linéaire NH2OH · HCl
Numéro UN 2923
Beilstein 3539763
Poids de la formule 69.49g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Densité 1.67g/mL at 25°C