Learn More
Ansell Gants HyFle™ 11-755 résistants à la coupure
Code produit 18844417 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
18844417 12
18804417 7
18814417 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18844417 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11755120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.80€
    219.85€ / 12 paires
    Économisez 109.95€
    33% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Gants ultra-légers ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 et EN ISO E résistants à la coupe avec compatibilité avec écran tactile.
  • Défenses renforcées : Conçus avec INTERCEPT™ la technologie de résistance à la coupure et respectant les normes ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 et EN ISO E, HyFlex™ les gants industriels 11-755 protègent contre les lacérations et aident à prévenir les blessures courantes au travail
  • Sensibilité tactile améliorée : Avec une paume plongée dans la paume, avec une doublure en nylon, ces gants recouverts de PU bénéficient d’une sensibilité tactile accrue et d’une compatibilité tactile
  • Confort accru : Légers et ajustés aux contours naturels des mains, HyFlex™ les gants EPI 11-755 causent une fatigue minimale des mains
  • Dextérité améliorée : Le design ultraléger de ces gants en polyuréthane augmente également la flexibilité et la facilité d'utilisation
  • Certification de bienveillance pour la peau : HyFlex™ Les gants de travail industriels 11-755 sont approuvés par Dermatest™ pour leur qualité de peau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris
Cut Resistance Rating Niveau E
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau HPPE, Tungstène, Spandex, Polyester, Polyuréthane
Type de produit Gants industriels
Dimensions 12