Learn More
Ansell Gants antistatiques en polyamide sans couture HyFlex™ 11-135 avec bouts des doigts revêtus
Code produit 16059591 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16059591 6 12 paires
16069591 7 12 paires
16079591 8 12 paires
16089591 9 12 paires
16099591 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16059591 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11135060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants sont tricotés à l’aide d’un procédé sans coutures et sans stop avec filetage continu en polyamide haute résistance. Les propriétés antistatiques protègent les utilisateurs contre les décharges électrostatiques.
  • Gant tricoté avec un procédé sans arrêt sans coutures
  • Doublure en textile en fil continu polyamides haute résistance qui comprend du cuivre
  • Des coutures fines et transparentes améliorent le confort de l’utilisateur
  • Revêtement en polyuréthane extensible au bout des doigts pour des capacités de préhension
  • Les propriétés antistatiques offrent à l’utilisateur une protection manuelle contre les décharges électrostatiques
  • Faible peluchage pour les applications en salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009
Structure Maille sans coutures
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau Polyamide
Type de produit Gants antistatiques
Dimensions 6
Norme EN388 113XA
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Séries 11-135
Yarn Gauge 13