Learn More
Ansell Gants industriels à usage d’intensité moyenne HyFlex™ 11-500
Code produit 11766414 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Conditionnement:
12 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11766414 9 12 paires
11746414 7 12 paires
11756414 8 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11766414 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11500090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    109.04€ / 12 paires
    Économisez 55.96€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les gants industriels offrent du confort et une prise ferme. Parfaits pour les applications à sec ou légèrement huileuses où les travailleurs ont besoin d’une légère protection contre les coupures.
  • Parfaits pour les opérations d’assemblage et d’entretien impliquant la manipulation d’outils et de matériaux pointus et à bords tranchants
  • La couche en Kevlar™ anti-coupures extensible offre un ajustement confortable et une protection contre les entailles indésirables et l’abrasion
  • Le revêtement en mousse de nitrile de couleur noire au niveau de la paume de la main et des bouts des doigts permet de chasser l’huile de la surface des gants
  • Manchette longue pour une protection supplémentaire contre les coupures autour du poignet
  • Jaune
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III
Structure Maille
Coating Material Mousse de nitrile
Couleur Noir, Jaune
Cut Resistance Rating ANSI A2
Latex Free Oui
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
Norme EN388 EN 388:3231B, EN 388:3231
À utiliser avec (application) Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux
Couleur de manchette de gant Marron
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Nylon, Lycra™, fibre d’aramide
Modèle 11-500-9 205577
Séries HyFlex™ 11-500
Longueur (impériale) 7,8 in
Longueur (métrique) 19,8 cm