Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile HyFlex™ série 11-500
Conçus pour des applications sèches ou légèrement huileuses où les travailleurs ont besoin d’une protection contre les coupures légères ou d’une isolation contre la chaleur ou les débris métalliques en fusion volants.
Marque: Ansell™ 11500110
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.63900kg
Description
- Structure en maille
- Doublure en nylon Lycra™ Kevlar™
- Revêtement en nitrile
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
- Noir et jaune