Learn More
Ansell HyFlex™ Gants industriels de protection contre les coupures 11-561, paume enduite
Code produit 17840661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5
6
7
8
9
10
11
12
Couleur de manchette de gant:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
12 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Couleur de manchette de gant Conditionnement
17840661 9 Marron 12 paires
17800661 5 Blanc 12 paires
17810661 6 Violet 12 paires
17820661 7 Rouge 12 paires
17830661 8 Jaune 12 paires
17850661 10 Noir 12 paires
17860661 11 Bleu 12 paires
17870661 12 Vert 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17840661 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11561090
En stock
Les gants industriels sont idéaux lorsque des conditions de travail sèches à légèrement huileuses nécessitent une résistance élevée aux coupures, aux perforations et à l'abrasion. Le revêtement fin et léger utilise la technologie FORTIX, qui offre une durabilité accrue et un ajustement confortable et respirant.
  • Le INTERCEPT™ Le fil offre une protection élevée contre les coupures tout en assurant dextérité et confort.
  • Le revêtement de la paume améliore l'adhérence, prolonge la durée de vie du gant en conditions abrasives et permet à la main de respirer.
  • Le gant est sans silicone, ce qui empêche le transfert de contaminants siliconés sur les pièces métalliques avant la peinture.
  • Le Oeko-Tex La certification garantit que le gant ne contient aucune substance nocive telle que le DMF ou d'autres produits chimiques.
  • Sans fibre de verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Tricoté
Coating Material Nitrile
Couleur Bleu, Gris
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon, HPPE, Spandex, Polyester, Nitrile
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
Norme EN388 EN 388:4X42C
Couleur de manchette de gant Marron
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Nylon, HPPE, Basalte, Polyester, Spandex
Modèle 11561090
Indice de perforation ASTM F2878 NIVEAU 4
Séries HyFlex™ 11-561
Type de pouce Clé de voûte
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 21 cm