Learn More
Ansell HyFlex™ 11-584 Gants de sécurité résistants aux coupures
Code produit 18942090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
144 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
18942090 9 144 pièces
18902090 5 144 pièces
18912090 6 144 pièces
18922090 7 144 pièces
18932090 8 144 pièces
18952090 10 144 pièces
18962090 11 144 pièces
18972090 12 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 18942090 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11584090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2990.00€
    283.84€ / 12 paires
    Économisez 2706.16€
    90% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Améliore la précision et la productivité grâce au confort de la seconde peau dans un ANSI gant classé F A6/ISO
  • AEROFIT™ Revêtement : jusqu’à 30 % de diluence* pour une tactilité et un contrôle exceptionnels
  • Doublure respirante calibre 21 : offre un confort premium grâce à une manipulation précise
  • Conception qui améliore la productivité : permet un travail plus rapide et plus précis.
  • Second-Skin Design : Conçu avec AEROFIT™ la technologie Precision Comfort, un revêtement en mousse nitrile innovant et flexible offrant une meilleure tactilité, sensibilité et une sensation de gant plus confortable et respirante.
  • Confort premium : largement privilégié pour des tâches de manipulation précises et un port* toute la journée.
  • Productivité éprouvée : Les utilisateurs portant HyFlex des gants de sécurité avec AEROFIT™ Technology accomplissaient des tâches de précision plus rapidement que les gants comparables sur le marché*.
  • Protection avancée contre la coupe : Le fil HPPE renforcé de nouvelle génération INTERCEPT™ offre une résistance fiable à la coupure ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F pour la sécurité lors de la manipulation de pièces tranchantes.
  • Meilleure conformité : Certifiée compatible peau et écran tactile pour réduire le retrait des gants pendant les shifts.
*Contre un gant standard Ansell avec le même niveau de protection
*Basé sur une enquête menée auprès de 52 porteurs de gants comparant Ansell les gants aux gants concurrents disponibles sur le marché (mai 2025) ; des tests réalisés avec HyFlex 11-574 des gants. Les résultats peuvent varier selon les autres gants de la série.
Ne pas utiliser contre des produits chimiques ; le gant n’est pas étanche aux liquides. Ne pas utiliser contre les flammes ou les températures - 25 °C ou +100 °C ; Ne pas utiliser pour des applications mécaniques lourdes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI/ISEA 105-2024 ABR Niveau 3
Certifications / conformité (Europe) EN 388:2016 +A1:2018,OEKO-TEX™ Centexbel
Zone enduite Palm
Structure Tricoté
Coating Material Mousse de nitrile
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Nylon, Spandex, Polyester, HPPE, Tungstène, Caoutchouc naturel, Mousse de nitrile
Type de produit Gants résistants à la coupure
Dimensions 9
Norme EN388 EN388:3X32F
À utiliser avec (application) Manipulation de feuilles et de panneaux de métal
Sexe Unisexe
Couleur de manchette de gant Gris
Type de manchette de gant Poignet en maille
Grip Design Rugueux
Doublure Doublure tricotée
Type d’emballage Sachet
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 3
Quantité 12 paires/bande, 12 bandes/carton
Séries Hyflex 11-584 Technologie Aerofit
Type de pouce Renforcé
Yarn Gauge 21
Longueur (impériale) 9,52 in
Longueur (métrique) 242 mm