Läs mer
Läs mer
Ansell Gants légers de protection contre les coupures de calibre 13 HyFlex™ 11-724, technologie INTERCEPT™
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Gants légers faciles à porter pendant de longues heures de travail
- Doublure en Lycra™ optimisé pour un effet refroidissant sur la peau
- Le revêtement en polyuréthane (PU) sans silicone au niveau de la paume de la main offre une meilleure préhension dans les environnements faiblement huileux pour une manipulation en toute sécurité
- Le revêtement gris permet de masquer les saletés dans les environnements poussiéreux
- Niveau 3 de protection contre les coupures EN (ANSI de niveau 2)
- Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN (ANSI de niveau 6)
- Disponibles en tailles 6 à 11
Specifikationer
Specifikationer
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris, Blanc |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | HPPE, Spandex, Polyéthylène |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?