Learn More
Ansell Gants Lycra™ HyFlex™ 11-725 résistants aux coupures, revêtus en polyuréthane
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Un équilibre entre confort, dextérité et prise en main sûre
- Haute résistance aux coupures pour une utilisation sûre dans les applications impliquant un contact avec des pièces aiguisées
- Intercept™ est une technologie de tricotage spécialisée qui mélange des fibres techniques, synthétiques et naturelles pour obtenir des fils haute performance.
- Le™ Lycra intégré à la doublure/au revêtement améliore la dextérité et l'ajustement.
- Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Blanc |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Fil Intercept Technology |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 6 |
| Norme EN388 | 4342B |
| Afficher plus |