Learn More
Ansell Gants résistants aux coupures HyFlex™ 11-738 Intercept™ avec renforcement ciblé
Code produit 16099651 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16099651 6 12 paires
16009661 7 12 paires
16019661 8 12 paires
16029661 9 12 paires
16039661 10 12 paires
16049661 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16099651 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11738060
En stock
La technologie Fortix™ augmente la protection avec une durabilité supplémentaire dans la région de l’articulation du pouce et prolonge la durée de vie utile du gant.
  • Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
  • La technologie Fortix™ prolonge la durée de vie utile du produit
  • Protection accrue dans la région de l’articulation du pouce
  • Le polyuréthane à base d’eau améliore le confort et la dextérité
  • Certifié Oeko-Tek™ 100
  • Sans solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 5
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Fil Intercept Technology
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 6
Norme EN388 4X42C
À utiliser avec (application) Assemblage automobiles, machines, équipement et fabrication de métaux
Type de manchette de gant Tricoté
Séries 11-738
Yarn Gauge 13