Learn More
Ansell Gants avec manchette à revêtement en polyuréthane HyFlex™ 11-739 avec technologie Intercept™
Code produit 16669093 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16669093 11 12 paires
16619093 6 12 paires
16629093 7 12 paires
16639093 8 12 paires
16649093 9 12 paires
16659093 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16669093 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11739110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.40€
    226.77€ / 12 paires
    Économisez 117.63€
    34% de réduction
 Article restreint
En stock
Les gants associent confort et dextérité à la technologie Intercept™ pour offrir un niveau élevé de résistance aux coupures. Le revêtement en polyuréthane améliore les capacités de préhension dans les environnements secs et légèrement huileux.
  • Une combinaison de confort,  de prise en main sûre et de résistance aux coupures
  • Intercept™ est une technologie de tricotage spécialisée qui mélange des fibres techniques, synthétiques et naturelles pour obtenir des fils haute performance.
  • Idéal pour une utilisation sûre dans le contrôle et la manipulation / assemblage des applications impliquant un contact avec des pièces aiguisées
  • Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris
Cut Resistance Rating Niveau D
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Fil Intercept Technology
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 11
Norme EN388 4X43D
À utiliser avec (application) Assemblage, manipulation des pièces métalliques et moulage par injection de pression
Type de manchette de gant Tricoté
Séries 11-739
Yarn Gauge 13