Learn More
Ansell Gants avec manchette à revêtement en polyuréthane HyFlex™ 11-739 avec technologie Intercept™
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Une combinaison de confort, de prise en main sûre et de résistance aux coupures
- Intercept™ est une technologie de tricotage spécialisée qui mélange des fibres techniques, synthétiques et naturelles pour obtenir des fils haute performance.
- Idéal pour une utilisation sûre dans le contrôle et la manipulation / assemblage des applications impliquant un contact avec des pièces aiguisées
- Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Cut Resistance Rating | Niveau D |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Fil Intercept Technology |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | 10 |
| Norme EN388 | 4X43D |
| Afficher plus |