Learn More
Ansell HyFlex™ 11-754 - Gants ultralégers résistants aux coupures
Code produit 18070040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
12 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
18070040 12 12 paires
18030040 6 12 paires
18060040 7 12 paires
18040040 8 12 paires
18050040 9 12 paires
18000040 10 12 paires
18020040 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 18070040 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11754120
En stock
Ultraléger ANSI A4/FR ISO Gants anti-coupures de classe D compatibles avec les écrans tactiles.
  • Défenses renforcées : Développé avec INTERCEPT™ Technologie de résistance aux coupures et satisfaction garantie ANSI A4 et EN ISO normes de résistance à la coupure D, HyFlex™ Les gants industriels 11-754 protègent contre les lacérations et préviennent les blessures courantes au travail
  • Sensibilité tactile accrue : Enduits de polyuréthane et dotés d'une doublure en nylon, ces gants offrent une sensibilité tactile avancée et sont compatibles avec les écrans tactiles.
  • Confort accru : Ultra-légère et épousant les contours naturels de la main, HyFlex™ Les gants EPI 11-754 entraînent une fatigue des mains minimale.
  • Amélioration de la dextérité : La conception ultralégère de ces gants en polyuréthane accroît également la flexibilité et facilite leur utilisation au quotidien.
  • Certifié doux pour la peau : HyFlex™Les gants de travail industriels 11-754 sont Dermatest™ -approuvé pour sa douceur sur la peau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Testado dermatológicamente|Etiqueta Ecovadis|EN 388:2016 +A1:2018|ES ISO 21420:2020
Zone enduite Palm
Structure Tricoté
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Ambidextres
Latex Free Non
Matériau Nylon, Spandex, Polyuréthane
Type de produit Gant résistant aux coupures et à l’abrasion
Dimensions 12
Norme EN388 3X41D
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Nylon, Spandex , Acero inoxidable
Doublure Doublés
Type de pouce Ailette
Yarn Gauge 18
Longueur (métrique) 225 à 285 cm