Description
- ANSI A5/FR ISO Protection contre les coupures de type E : résistance aux coupures 4 fois supérieure
- Formule ultra-légère : confort et dextérité garantis toute la journée
- Conception compatible avec les écrans tactiles : productivité et sécurité accrues
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI ABR 4, ANSI Format A5, testé dermatologiquement, label Ecovadis, EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 21420:2020 |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Tricoté |
| Matériau de la manchette | HPPE, tungstène, Spandex , Polyester |
| Description | Défenses renforcées : Conçu avec INTERCEPT™ Technologie de résistance aux coupures et réalisation ANSI A5/FR ISO Normes E pour la résistance à la coupure, HyFlex™ Les gants industriels 11-755 protègent contre les lacérations et préviennent les blessures courantes sur le lieu de travail. |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |