Learn More
Ansell™ Gants HyFlex 11-840
Code produit p-7213696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5
12
Conditionnement:
12 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17059193 5 12 paires
17069193 12 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17059193 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 11840050
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants de protection mécanique avec revêtement en mousse e nitrile sur revêtement en nylon-spandex de calibre 15, paume enduite.
  • Ces gants industriels offrent la technologie de résistance à l’abrasion Fortix™ pour une durabilité accrue
  • Gants de travail avec revêtement en nitrile parfaits avec une préhension quasiment 2 fois plus importante pour une manipulation plus sûre
  • Meilleure respirabilité pour un meilleur confort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Chlorinated Non
Structure Tricoté
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Noir, Gris
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Rugueux
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nylon et Spandex
Type de produit Gants en mousse de nitrile
Dimensions 5
Modèle 11-840
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Ansell Technologie Grip
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 3
Type de pouce Ailette
Longueur (métrique) de 200 à 275 mm