Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Code produit 15856912 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15856912 6 12 paires
15866912 7 12 paires
15876912 8 12 paires
15886912 9 12 paires
15896912 10 12 paires
15806922 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15856912 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 11849060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour offrir tout le confort et la protection contre les rayures, les chicots et la saleté
Conçus pour offrir tout le confort et la protection contre les rayures, les chicots et la saleté :
  • Le revêtement aéré à 360° offre une protection supplémentaire à l’arrière, sans compromettre le confort
  • Protection tout usage FORTIX™ pour un temps de port continu plus long dans des environnements abrasifs secs
  • Technologie ANSELL GRIP™ pour une préhension sûre et une journée de travail plus sûre
  • Conception ergonomique pour un ajustement sûr et confortable afin d’optimiser les performances des travailleurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Matériau arrière Nylon, Spandex
Certifications/Conformité EN388:2016/4121A
Chlorinated Non
Classification Catégorie II
Zone enduite Entièrement enduit
Structure Tricoté
Matériau de la manchette Doublure tricotée automatique
Description À usage général
Coating Material Nitrile
Couleur Noir
Cut Resistance Rating 2
Jetable Réutilisable
Finition externe Entièrement enduit
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Spandex, Nylon, Mousse de nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 6
Stérilité Non stérile
Modèle 11 / 849, 11-849
Épaisseur (métrique) 1.15 mm
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Doublure tricotée automatique
Grip Design Ansell Technologie Grip
Couleur de l’ourlet Marron
Matériau de revêtement Nylon, Spandex
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Indice de perforation 1
Quantité 20
Résistant à 4121A
Séries Hyflex série 11
Indice de déchirure 2
Type de pouce Ailette
Dimensions (L x l) 215 x 88 mm
Longueur (impériale) 215 mm
Largeur (métrique) 88 mm
Poids (métrique) 18 g