Learn More
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-937, enduits aux 3/4
Code produit 16089701 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16089701 10 12 paires
16049701 6 12 paires
16059701 7 12 paires
16069701 8 12 paires
16079701 9 12 paires
16099701 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16089701 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11937100
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants anti-coupures oléophobes les plus légers du marché avec pouce renforcé offrant une durabilité jusqu’à 12 x supérieure pour une utilisation prolongée
  • Protège contre les lacérations, l’exposition à l’huile et aux liquides industriels
  • La conception ultra-légère de calibre 18 offre une dextérité et un haut niveau de confort
  • Enfourchure de pouce renforcée pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
  • Performances de préhension pour une manipulation sûre dans les applications sèches à huileuses
  • Revêtement FORTIX hautement durable pour une utilisation prolongée du produit
  • Sans silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Tricoté
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Gris, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Dyneema, Mousse de nitrile
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 10
Norme EN388 EN 388:4X42B
À utiliser avec (application) Inspection, assemblage, pièces de fixation, réparation et entretien du matériel, applications automobiles, fonctionnement en atelier d’emboutissage
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Ansell Technologie Grip
Matériau de revêtement Technologie Dyneema™ Diamond
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 188889
Modèle 11937100
Quantité 12 paires/boîte, 12 boîtes/sachet
Séries HyFlex™ 11-937
Longueur (impériale) 8,3 po
Longueur (métrique) 21,2 cm