Learn More
Ansell HyFlex™ Gants en nitrile résistants 11-944
Description
- Durabilité accrue : HyFlex™Les gants de travail industriels 11-944 offrent une résistance à l'abrasion de niveau EN 3/ANSI 4 et sont dotés d'un revêtement de paume en nitrile robuste.
- Confort raffiné : le tissu en nylon et les coutures extensibles les rendent confortables et faciles à porter pendant de longues périodes.
- Dextérité accrue : Le HyFlex™ Le design léger ’et agile du modèle 11-944 offre une protection des mains et une flexibilité optimale.
- Adhérence supérieure : Grâce à leur excellente adhérence, ces gants de sécurité de haute qualité offrent une performance optimale dans les environnements de fabrication et de maintenance modérément huileux.
- Utilisation ciblée : Leur conception unique les rend idéaux pour la fabrication automobile et la métallurgie.
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | Número CE, ANSI 4 de abril, ANSI Recorte A1, etiqueta Ecovadis, EN ISO 21420:2020, Categoría II, Cumple con REACH |
| Chlorinated | Non |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Non |
| Afficher plus |