Learn More
Ansell Gants légers Spandex résistants aux coupures HyFlex™ 72-400
Description
- La conception légère offre douceur et flexibilité permettant aux gants d’être portés confortablement pendant de longues périodes
- Spandex L' élastique conserve un ajustement parfait, même après lavage.
- La conception des gants ambidextres prolonge la durée de vie utile
- Lavable en machine avec des nettoyants non caustiques sans affecter les performances ou la durabilité
- Conformes aux exigences en matière de manipulation de denrées alimentaires de la FDA
Specifications
Specifications
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Bleu |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Fil Intercept Technology |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 8 |
| Show More |