Learn More
Ansell Gants de technologie HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept™ avec protection 360°°
Code produit 16475514 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16475514 10 12 paires
16445514 7 12 paires
16455514 8 12 paires
16465514 9 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16475514 Fournisseur Ansell Code fournisseur 74500100
Expédition estimée: 15-02-2027
Fisher Scientific - La technologie Intercept™ offre le plus haut niveau de protection contre les coupures dans tout le gant, même après des lavages répétés. Manchette étendue pour une protection supplémentaire contre les coupures sur les poignets.
  • Intercept™ est une technologie de tricotage spécialisée qui mélange des fibres techniques, synthétiques et naturelles pour obtenir des fils haute performance.
  • Conception de masquage des colorations pour une durée de vie prolongée
  • Le manchette allongé étend la protection contre les coupures aux poignets
  • Hautement durable pour conserver les dimensions et la protection, même après des lavages à répétition
  • Conforme aux  réglementations de la FDA en matière de manipulation des aliments, 21 CFR 177.1520 et 21 CFR 177.2600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH
Structure Tricoté
Coating Material Sans revêtement
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating Niveau F
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Fil Intercept Technology
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 10
Norme EN388 454XF
À utiliser avec (application) Transformation des aliments
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Lisse
Doublure Doublés
Type d’emballage Carton
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 4
Séries 74-500
Type de pouce Ailette