Learn More
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-939, entièrement doublés
Code produit 16029711 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16029711 8 12 paires
16009711 6 12 paires
16019711 7 12 paires
16039711 9 12 paires
16049711 10 12 paires
16059711 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16029711 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11939080
Expédition estimée: 15-12-2026
Gants anti-coupures oléophobes les plus légers du marché avec pouce renforcé offrant une durabilité jusqu’à 12 x supérieure pour une utilisation prolongée
  • La technologie RIPEL™ empêche tout contact entre l’huile et la peau, en gardant les mains sèches et en sécurité
  • Offre une protection contre les coupures et l’exposition à l’huile, de légère à lourde, dans plusieurs applications
  • Offre une dextérité et un haut niveau de confort grâce à la technologie ZONZ
  • Performances de préhension supérieures grâce à la technologie ANSELL GRIP™ pour une manipulation sûre, des applications sèches jusqu’aux applications huileuses
  • Technologie FORTIX pour une utilisation prolongée des produits et une protection accrue avec une durabilité jusqu’à 12 x dans l’entre-pouce
  • La conception ultra légère de calibre 18 offre une dextérité et un haut niveau de confort
  • Protège contre les lacérations, l’exposition à l’huile et aux liquides industriels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Tricoté
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Noir
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Dyneema, Mousse de nitrile
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 8
Norme EN388 EN 388:4X42B
À utiliser avec (application) Inspection, assemblage, pièces de fixation, réparation et entretien du matériel, applications automobiles, fonctionnement en atelier d’emboutissage
Grip Design Technologie Ansell GRIP™
Matériau de revêtement Technologie Dyneema™ Diamond
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 188889
Modèle 11939080
Séries HyFlex™ 11-939
Type de pouce Renforcé
Longueur (impériale) 8,3 po
Longueur (métrique) 21,2 cm