Learn More
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-542, technologie INTERCEPT™
Code produit 16039631 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16039631 6 12 paires
16049631 7 12 paires
16059631 8 12 paires
16069631 9 12 paires
16079631 10 12 paires
16089631 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16039631 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11542060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants industriels sont dotés de la technologie INTERCEPT pour un niveau élevé de protection anti-coupures contre les lacérations.
  • Niveau élevé de résistance aux coupures
  • Dextérité élevée
  • Légèreté et confort
  • Protection contre les saletés pour une durée de vie prolongée
  • EN 407 Protection contre la chaleur de contact de niveau 1
  • Sans fibre de verre
  • Caoutchouc naturel sans latex
  • Sans silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III
Structure Tricoté
Coating Material Nitrile
Couleur Noir
Cut Resistance Rating ANSI A7
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Fibre d’aramide, Fibre d’acier inox, Spandex, Nitrile
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 6
Norme EN388 EN 388:4X32F
À utiliser avec (application) Fonctionnement en atelier d’emboutissage, manipulation de feuilles et de panneaux métalliques, travail des métaux, assemblage, changement d’outils et de matrices, lunettes de coupe, composants de fixation
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Ansell Technologie Grip
Matériau de revêtement Fibre d’aramide, acier inoxydable, nylon, Spandex
Modèle 11542060
Quantité 12 paires/polysac, 12 polysacs/sachet.
Séries HyFlex™ 11-542
Longueur (impériale) 8,4 po
Longueur (métrique) 21,3 cm